Learn More
eRF1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen eRF1
Verdünnung Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30226855
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38215-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30231688
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38215-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
eRF1 Polyclonal antibody specifically detects eRF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
eRF1
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
D5S1995, ERF1eRF1, eukaryotic peptide chain release factor subunit 1, Eukaryotic release factor 1, eukaryotic translation termination factor 1, polypeptide chain release factor 1, Protein Cl1, RF1ERF, sup45 (yeast omnipotent suppressor 45) homolog-like 1, SUP45L1, TB3-1MGC111066
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 278-437 of human eRF1 (NP_004721.1).,, Sequence:, VKFIQEKKLIGRYFDEISQDTGKYCFGVEDTLKALEMGAVEILIVYENLDIMRYVLHCQGTEEEKILYLTPEQEKDKSHFTDKETGQEHELIESMPLLEWFANNYKKFGATLEIVTDKSQEGSQFVKGFGGIGGILRYRVDFQGMEYQGGDDEFFDLDDY
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
2107
IgG
Affinity purified