Learn More
Invitrogen™ ERG Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5H6X10)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen ERG
Klon 5H6X10
Konzentration 0.13 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283195
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557855
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284196
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557856
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MASTIKEALS VVSEDQSLFE CAYGTPHLAK TEMTASSSSD YGQTSKMSPR VPQQDWLSQP PARVTIKMEC NPSQVNGSRN SPDECSVAKG GKMVGSPDTV.
v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like isoform 2 (ERG) is a transcriptional regulator. It may participate in transcriptional regulation through the recruitment of SETDB1 histone methyltransferase and subsequent modification of local chromatin structure.
Spezifikation
Spezifikation
ERG
0.13 mg/mL
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P11308
170909, 2078
Synthetic peptide.
Antibody
5H6X10
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Rat
Erg
avian erythroblastosis virus E-26 (v-ets) oncogene related; D030036I24Rik; ERG; ERG, ETS transcription factor; ERG/EWS fusion gene; ERG/FUS fusion gene; ERG/TMPSSR2 fusion gene; ERG1; Erg-3; erythroblast transformation-specific transcription factor ERG variant 10; ETS transcription factor ERG; ets-related; H Kv11.3; HGNC:3446; KCNH2; Oncogene ERG; OTTHUMP00000115970; OTTHUMP00000208036; p55; TMPRSS2/ERG fusion; transcriptional regulator ERG; transcriptional regulator ERG (transforming protein ERG); transcriptional regulator ERG; LOW QUALITY PROTEIN: transcriptional regulator ERG; Transforming protein ERG; v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene; v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog; v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene related; v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog; v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like
Erg
Primary
Protein A