Learn More
Ergosterol, 96 %, kann bis zu ca. 6 % Wasser enthalten
Artikelnummer. 11476686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476686 25 g 25 Gramm
11466686 5 g 5 Gramm
11486686 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11476686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23840.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kühl lagern | CAS: 57-87-4 | C₂₈H₄₄O | 396,659 g/mol
Ergosterol kann verwendet werden, um die Funktion von Antimykotika wie Amphotericin B und seinen Analoga zu untersuchen und den Ergosterol-Biosyntheseweg innerhalb verschiedener Pilze zu untersuchen. Dient als nützlicher Indikator für lebende Pilzbiomasse.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Ergosterol kann verwendet werden, um die Funktion von Antimykotika wie Amphotericin B und seinen Analoga zu untersuchen und den Ergosterol-Biosyntheseweg innerhalb verschiedener Pilze zu untersuchen. Dient als nützlicher Indikator für lebende Pilzbiomasse.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (<1 mg/ml bei 25 °C), Chloroform (50 mg/ml), DMSO (<1 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (<1 mg/ml bei 25 °C) und Äther (14.29 mg/ml).
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Licht und Oxidationsmitteln, Basen und Licht lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Im Dunkeln lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-87-4
Summenformel C28H44O
MDL-Nummer MFCD00003623
InChI-Schlüssel DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ergosterol hydrate
Schmelzpunkt 154°C to 160°C
Prozentgehaltsbereich 0.96
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), enth. bis zu ≈6 % Wasser
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,3659
Synonym ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (<1mg/ml at 25°C),chloroform (50mg/ml),DMSO (<1mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),and ether (14.29mg/ml).
SMILES CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
IUPAC-Name (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-Dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 396.659
Formelmasse 396.65 (Anhydrous)
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke