Learn More
Ergosterol-Hydrat, 96 % (Trockengewicht), enth. bis ca. 6 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027244
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11466686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23840.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kühl lagern
Ergosterol may be used to study the function of anti-fungal drugs such as Amphotericin B and its analogues and to study the ergosterol biosynthesis pathway within various fungi. It acts as a useful indicator of living fungal biomass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ergosterol kann verwendet werden, um die Funktion von Antimykotika wie Amphotericin B und seinen Analoga zu untersuchen und den Ergosterol-Biosyntheseweg innerhalb verschiedener Pilze zu untersuchen. Dient als nützlicher Indikator für lebende Pilzbiomasse.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (<1 mg/ml bei 25 °C), Chloroform (50 mg/ml), DMSO (<1 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (<1 mg/ml bei 25 °C) und Äther (14.29 mg/ml).
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Licht und Oxidationsmitteln, Basen und Licht lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Im Dunkeln lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-87-4
Summenformel C28H44O
MDL-Nummer MFCD00003623
InChI-Schlüssel DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ergosterol
Schmelzpunkt 154°C to 160°C
Prozentgehaltsbereich 0.96
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), enth. bis zu ≈6 % Wasser
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,3659
Synonym ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (<1mg/ml at 25°C),chloroform (50mg/ml),DMSO (<1mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),and ether (14.29mg/ml).
SMILES CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
IUPAC-Name (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-Dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 396.659
Formelmasse 396.65 (Anhydrous)
Reinheit (%) 96%