Learn More
Ergosterol, TRC
Product Code. 17967724
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17967724 1 g 1 Gramm
17948984 100 mg 100 Milligramm
17929644 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17967724 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE5992401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-87-4
Summenformel C28 H44 O
Molekulargewicht (g/mol) 396.65
Synonym Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, Ergosterol (8CI), (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2
IUPAC-Name (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-Dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifications
Chemischer Name oder Material Ergosterol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Formelmasse 396.3392
Reinheit (%) >95%