Learn More
Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Glasobjektträger
Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, sich in den Finger zu schneiden oder den Handschuh einzureißen, wenn Sie diese Objektträger verwenden. Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Objektträger mit abgerundeten Ecken aus einfarbigem Glas zur einfachen Handhabung, ideal für die Herstellung von Schmieren.
Marke: Cole-Parmer™ 48520-01
56.83 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, sich in den Finger zu schneiden oder den Handschuh einzureißen, wenn Sie diese Objektträger verwenden.Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Objektträger mit abgerundeten Ecken aus einfarbigem Glas zur einfachen Handhabung, ideal für die Herstellung von Schmieren.
Durch die stark gestutzten Ecken wird die Probe von den Kanten des Objektträgers ferngehalten.- Die Objektträger sind 75 x 25 mm groß und 1 mm dick
- Erhältlich in einem Satz (144 Objektträger)
Spezifikation
Mikroskopobjektträger | |
1 mm | |
25 mm | |
144 pro Packung |
Klarglas | |
75 mm | |
Abgerundete Ecken |