Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eriochromschwarz T
Artikelnummer. 11468167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468167 500 g 500 Gramm
11458167 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468167 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17536.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Eriochrome black T is used as an indicator in analytical chemistry. It is also used in the detection of rare earth metals. It finds application in dyeing and printing of wool fabric, dyeing of silk and nylon as well as in leather dyeing. It can be used in the spectrophotometric determination of diphenhydramine hydrochloride in pharmaceutical preparations. As a complexometric indicator, it is useful in the determination of hardness of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eriochromschwarz T wird als Indikator in der analytischen Chemie verwendet. Es wird auch zum Nachweis von Seltenerdmetallen verwendet. Es findet Anwendung beim Färben und Bedrucken von Wollgewebe, Färben von Seide und Nylon sowie beim Färben von Leder. Es kann bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Diphenhydramin-Hydrochlorid in pharmazeutischen Präparaten verwendet werden. Als komplexometrischer Indikator ist er für die Bestimmung der Wasserhärte nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol und Aceton.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1787-61-7
Summenformel C20H12N3NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 461.38
MDL-Nummer MFCD00003935
InChI-Schlüssel JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonym C.I. 14645; Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eriochrome Black T
Beilstein 4121162
Merck Index 14,3667
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone.
Menge 500 g
IUPAC-Name Natrium-(4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalin-2-yl)hydrazin-1-yliden]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalin-1-sulfonat
Formelmasse 461.39
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eriochrome Black T
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-Naphthalenesulfonic acid monosodium salt