Learn More
Eriochrome™ Black T, Indikator, Reag. Ph. Eur., für die Metalltitration, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633850 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15633850 25 g Glasflasche 25 Gramm
15613850 100 g Glasflasche 100 Gramm
15623850 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15633850 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3275125G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Indikator, Reag. Ph. Eur. Für Metalltitration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1787-61-7
Summenformel C20H12N3NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 461.38
MDL-Nummer MFCD00003935
InChI-Schlüssel JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonym Mordant Black 11
PubChem CID 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eriochrome™ Black T
Namenshinweis Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration
CAS Max. % 100.0000%
Strukturformel C20H12N3NaO7S
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4121162
IUPAC-Name (4 Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinyliden]-7-nitro-3-oxonaphthalin-1-Sulfonsäure; Natrium
Formelmasse 461.38
Güte Ph. Eur.
Verpackung Glasflasche
Eignung Complies for indicator
Menge 25 g