Learn More
Eriochrome™ Blau Schwarz B, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15695560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15695560
Marke: Honeywell-Fluka 4554025G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Indikator (für Komplexometrie)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eriochrome™ blauschwarz B
CAS 3564-14-5
Summenformel C20H13N2NaO5S
MDL-Nummer MFCD00003934
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natrium;4-[(1-Hydroxynaphthalin-2-yl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 416.38
PubChem CID 23722702
Formelmasse 416.38 mol
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz
pH 9.5 (bei 10 g/ l20 °C)
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Product Identifier
  • Eriochrome Blue Black B
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonate