Learn More
Erioglaucin, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434299 25 g 25 Gramm
15424299 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434299 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61780.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
Erioglaucine sodium salt is used as a colorant for foods and other substances to induce a color change.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Erioglaucin-Natriumsalz wird als Farbstoff für Lebensmittel und andere Substanzen verwendet, um eine Farbänderung zu bewirken.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (30 mg/ml), Ethanol.
Hinweise
Farbstoffgehalt: Ca.60 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3844-45-9
Summenformel C37H34N2Na2O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 792.844
MDL-Nummer MFCD00012141
InChI-Schlüssel SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 42090; Acid Blue 9
PubChem CID 19700
ChEBI CHEBI:82411
IUPAC-Name Dinatrium;2-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]amino]Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]Asanyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erioglaucine sodium salt
Schmelzpunkt 283°C
Merck Index 14,1373
Farbe Violett
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (30mg/ml),ethanol.
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 792.86