Learn More
Tocris Bioscience™ ERK5-IN-1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18732988
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18732988
Marke: Tocris Bioscience™ 5393/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Potent and selective ERK5 inhibitor
ERK5-IN-1 is a potent and selective ERK5 inhibitor; inhibits EGFR-induced ERK5 autophosphorylation (EC50 = 90 nM) and ERK5 enzymatic activity (IC50 = 162 nM). Exhibits at least 30-fold selectivity for ERK5 over LRRK2 in a cell based assay. Also selective for ERK5 over a panel of other kinases. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit >98%
Beschreibung ERK5-IN-1
Molekulargewicht 638.8
Produkttyp ERK5-IN-1
Menge 50 mg
Nur für Forschungszwecke