Learn More
Tocris Bioscience™ ERK5-IN-1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5545550
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18747068 10 mg 10 Milligramm
18732988 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18747068
Marke: Tocris Bioscience™ 5393/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent and selective ERK5 inhibitor
ERK5-IN-1 is a potent and selective ERK5 inhibitor; inhibits EGFR-induced ERK5 autophosphorylation (EC50 = 90 nM) and ERK5 enzymatic activity (IC50 = 162 nM). Exhibits at least 30-fold selectivity for ERK5 over LRRK2 in a cell based assay. Also selective for ERK5 over a panel of other kinases. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit >98%
Beschreibung ERK5-IN-1
Molekulargewicht 638.8
Produkttyp ERK5-IN-1
Menge 10 mg
Nur für Forschungszwecke