Learn More
Heidolph™ Aufsatz für Erlenmeyerkolben
Artikelnummer. 10364721 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Erlenmeyerkolben
100 ml-Erlenmeyerkolben
250 ml-Erlenmeyerkolben
25 ml-Erlenmeyerkolben
500 ml-Erlenmeyerkolben
50 ml-Erlenmeyerkolben
Anzahl Positionen:
2
4
5
9
14
22
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10364721
Marke: Heidolph™ 5497300000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
Aufsätze für bis zu 22 Erlenmeyerkolben (25, 50, 100, 250, 500 oder 1.000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 50 ml-Erlenmeyerkolben
Produkttyp Erlenmeyer-Aufsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 und Promax 1020
Anzahl Positionen 14