Learn More
Hirschmann™ Erlenmeyerkolben
Artikelnummer. 10054424
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
Graduierungsbereich:
20 ml
50 ml
Standard-Konusverbindung:
NS 34/35
NS 45/40
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungsbereich Standard-Konusverbindung unitSize
10054424 100 ml 20 ml NS 34/35 6 Stück
13198109 250 ml 50 ml NS 45/40 -
2 options
Artikelnummer. 10054424
Marke: Hirschmann™ 7630180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Titrieren von chemischen Proben ohne Verschütten. Der Hirschmann™ Erlenmeyerkolben ist ideal zum Titrieren und Vorbereiten mikrobieller Kulturen.
  • Weiter Hals
  • PP-Stopfen mit Standardschliff
  • Transparent
  • Mit PP-Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PP (Polypropylen)
Graduierungsbereich 20 ml
Flaschenhalstyp Weit
Standard-Konusverbindung NS 34/35
Toleranz 40 %
Graduated Ja