Learn More
Hirschmann™ Erlenmeyerkolben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
Graduierungsbereich:
20 ml
50 ml
Standard-Konusverbindung:
NS 34/35
NS 45/40
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Weiter Hals
- PP-Stopfen mit Standardschliff
- Transparent
- Mit PP-Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Graduierungsbereich | 50 ml |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Standard-Konusverbindung | NS 45/40 |
| Gewindegröße | 52 |
| Toleranz | 40 % |
| Graduated | Ja |