Learn More
OHAUS™ Klammer für Erlenmeyerkolben
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1 l-Erlenmeyerkolben
2,8 l-Erlenmeyerkolben
2 l-Erlenmeyerkolben
3 l-Erlenmeyerkolben
4 l-Erlenmeyerkolben
5 l-Erlenmeyerkolben
6 l-Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Kolben
- Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kolbenklammer |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1 l-Erlenmeyerkolben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Haltekolben |
| Beschreibung | Klammer für 1 l-Erlenmeyerkolben |
| Farbe | Silver |
| Jaw Type | Four Interlocking |