Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Standardschliffverbindung
Artikelnummer. p-7116295
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
1000 mL
3000 ml
Schliffverbindung:
24/29
45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Schliffverbindung unitSize
10652852 200 ml 45/40 10 Stück
15350885 1000 mL 24/29 10 Stück
10580122 3000 ml 45/40 -
3 options
Artikelnummer. 10652852
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03024546
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Standardschliffverbindung eignet sich hervorragend für den Einsatz im Labor zum Abmessen von Chemikalien oder zum Aufkochen von Flüssigkeiten.
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Messskala zum Ablesen des ungefähren Volumens
  • Mit Beschriftungsfeld
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 ml
Material Borosilikatglas
Schliffverbindung 45/40
Standard-Konusverbindung 45/40
Graduated Ja
Außendurchmesser (metrisch) 79 mm