Learn More
Reitenspiess™ Erlenmeyerkolben und Flaschenbürste
Artikelnummer. 10271221
Click to view available options
Länge (metrisch):
470 mm
Artikelnummer. 10271221
Marke: Reitenspiess™ 23630234
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Reagenzgläser- und Flaschenbürste – mit Erlenmeyerkolben und -flaschen hat eine Kopfgröße von 60 mm und ist ein nützliches Werkzeug im Labor zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Ehrlenmeyer-Laborgläsern.
  • 60 mm Durchmesser
  • Für das Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von Erlenmeyer-Kolben
  • Steril
Spezifikation
Produkttyp Erlenmeyerkolben und -flaschen
Durchmesser (metrisch) Borste 60 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung, Desinfektion, Sterilisation
Länge (metrisch) 470 mm
Menge Je 1