Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Skala (circa. Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4797 |
| Beschreibung | Konischer Schliff, Beschriftungsetikett |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Schliffverbindung | 14/23 NS |
| Außendurchmesser (metrisch) | 64 mm |