Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, Enghals
Artikelnummer. 10470133
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
200 mL
300 ml
500 ml
1 l
3 l
Höhe (metrisch):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10470133 25 ml 75 mm 10 Stück
10000421 300 ml 156 mm 10 Stück
10264341 3 l 310 mm 2 Stück
10335741 100 ml 105 mm 10 Stück
10345741 200 mL 131 mm 10 Stück
10727901 1 l 220 mm 10 Stück
10737711 50 ml 90 mm 10 Stück
10010421 500 ml 180 mm 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 10470133
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07020022
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN ISO 1773
  • Mit Bördelrand
  • Mit Graduierung
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 75 mm
Menge 10/Packung