Learn More
ERLIN1 Antibody (OTI4B1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen ERLIN1
Klon OTI4B1
Verdünnung Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306126
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44916-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306680
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44916-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ERLIN1 Monoclonal antibody specifically detects ERLIN1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
ERLIN1
Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
10613
IgG2b
>95%
Antibody
OTI4B1
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Band_7 23-211 Keo4 (Interim) similar to C.elegans protein C42C1.9, C10orf69, chromosome 10 open reading frame 69, Endoplasmic reticulum lipid raft-associated protein 1, ER lipid raft associated 1, Erlin-1, KE04SPFH domain-containing protein 1, KEO4, Protein KE04, SPFH domain family, member 1, SPFH1, Stomatin-prohibitin-flotillin-HflC/K domain-containing protein 1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 107-346 of human ERLIN1(NP_006450) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.