missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERp57/PDIA3 Antibody (CL2444) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30292993 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30292993 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30292993

Marke: Novus Biologicals NBP236765AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ERp57/PDIA3 Monoclonal antibody specifically detects ERp57/PDIA3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ERp57/PDIA3
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2444
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Disulfide isomerase ER-60, EC 5.3.4.1, endoplasmic reticulum P58, Endoplasmic reticulum resident protein 57, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ER protein 60, ER60, ERP57, ERp5758 kDa glucose-regulated protein, ERP60, ERp6058 kDa microsomal protein, ERp61, glucose regulated protein, 58kDa, GRP57, GRP58ER protein 57, HsT17083, P58, phospholipase C-alpha, PI-PLC, protein disulfide isomerase family A, member 3, protein disulfide isomerase-associated 3, protein disulfide-isomerase A3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from G5EA52, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, ER Markers, Membrane Trafficking and Chaperones
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2923
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.