missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERp57/PDIA3 Antibody (CL2452) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
ERp57/PDIA3 Monoclonal antibody specifically detects ERp57/PDIA3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ERp57/PDIA3 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL2452 |
| Konjugat | Janelia Fluor 646 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Disulfide isomerase ER-60, EC 5.3.4.1, endoplasmic reticulum P58, Endoplasmic reticulum resident protein 57, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ER protein 60, ER60, ERP57, ERp5758 kDa glucose-regulated protein, ERP60, ERp6058 kDa microsomal protein, ERp61, glucose regulated protein, 58kDa, GRP57, GRP58ER protein 57, HsT17083, P58, phospholipase C-alpha, PI-PLC, protein disulfide isomerase family A, member 3, protein disulfide isomerase-associated 3, protein disulfide-isomerase A3 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from G5EA52, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?