Learn More
Ertapenem sodium, MedChemExpress
Beschreibung
Ertapenem sodium (L-749345) is a broad spectrum and long acting β-lactam antibiotic. Ertapenem sodium has a broad-spectrum anti-anaerobic activity against a variety of anaerobes with a mode MIC of 0.12 μg/mL. Ertapenem sodium can be used for the research of severe infections caused by bacteria in the skin, lungs, stomach, pelvis, and urinary tract.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ertapenem sodium |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 153773-82-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H24N3NaO7S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | L-749345 MK-826 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (100.50 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |