Learn More
Erucasäure, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044908
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11332656 50 g 50 Gramm
11342656 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11332656
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08685.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-86-7 | C22H42O2 | 338.576 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-86-7
Summenformel C22H42O2
Molekulargewicht (g/mol) 338.576
MDL-Nummer MFCD00063188
InChI-Schlüssel DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Synonym erucic acid, cis-13-docosenoic acid, z-docos-13-enoic acid, 13-docosenoic acid, z, cis-erucic acid, 13-cis-docosenoic acid, 13-docosenoic acid, z-13-docosenoic acid, hystrene 2290
PubChem CID 5281116
ChEBI CHEBI:28792
IUPAC-Name (Z)-Docos-13-ensäure
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erucic acid
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Siedepunkt 265°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
Beilstein 1728049
Merck Index 14,3674
Formelmasse 338.58
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch