Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, 98 %
Artikelnummer. 10338080 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10338080 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10053110 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10155000 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10338080 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 227330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00 €
    61.65 € / 5 Gramm
    Sparen 9.35 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erythromycin (E-Mycin oder Erythrocin, CAS-Nr. 114-07-8) ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Erythromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum, das durch Bindung der ribosomalen 50S-Untereinheit und Inhibition der Polypeptidbildung wirkt
•Erythromycin wurde aus Saccharopolyspora erythraea isoliert.
Anwendungen
• Erythromycin kann zum Stören des Wachstums grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet werden.
• Erythromycin hat nachweislich motorische Auswirkungen im Magen-Darm-System und kann für Laboruntersuchungen zur Migration motorischer komplexer Aktivitäten eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114-07-8
Summenformel C37H67NO13
Molekulargewicht (g/mol) 733.94
MDL-Nummer MFCD00084654
InChI-Schlüssel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2,10-dion
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Erythromycin
Typ (-)-Erythromycin
Namenshinweis 98%
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 138.0°C to 140.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Spezifische Drehung −74.50° (20°C c=2,ethanol)
Wasser 6.5% max. (K.F.)
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Merck Index 15, 3739
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Formelmasse 733.94
Reinheit (%) 98%