Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Erythromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum, das durch Bindung der ribosomalen 50S-Untereinheit und Inhibition der Polypeptidbildung wirkt
•Erythromycin wurde aus Saccharopolyspora erythraea isoliert.
Anwendungen
• Erythromycin kann zum Stören des Wachstums grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet werden.
• Erythromycin hat nachweislich motorische Auswirkungen im Magen-Darm-System und kann für Laboruntersuchungen zur Migration motorischer komplexer Aktivitäten eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (-)-Erythromycin |
| Typ | (-)-Erythromycin |
| Namenshinweis | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
| Schmelzpunkt | 138.0°C to 140.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Spezifische Drehung | −74.50° (20°C c=2,ethanol) |
| Wasser | 6.5% max. (K.F.) |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Mehr anzeigen |