Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, 98 %
Artikelnummer. 10053110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10053110
Marke: Thermo Scientific Chemicals 227330250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erythromycin (E-Mycin oder Erythrocin, CAS-Nr. 114-07-8) ist ein Antibiotikum mit breitem Spektrum.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Erythromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum, das durch Bindung der ribosomalen 50S-Untereinheit und Inhibition der Polypeptidbildung wirkt
•Erythromycin wurde aus Saccharopolyspora erythraea isoliert.
Anwendungen
• Erythromycin kann zum Stören des Wachstums grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet werden.
• Erythromycin hat nachweislich motorische Auswirkungen im Magen-Darm-System und kann für Laboruntersuchungen zur Migration motorischer komplexer Aktivitäten eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114-07-8
Summenformel C37H67NO13
Molekulargewicht (g/mol) 733.94
MDL-Nummer MFCD00084654
InChI-Schlüssel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2,10-dion
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Erythromycin
Typ (-)-Erythromycin
Namenshinweis 98%
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 138.0°C to 140.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Spezifische Drehung −74.50° (20°C c=2,ethanol)
Wasser 6.5% max. (K.F.)
Farbe Weiß bis gelb
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Merck Index 15, 3739
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Formelmasse 733.94
Reinheit (%) 98%