Learn More
Erythromycin,∽ 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431631 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431631 5 g -
11421631 1 g -
11451631 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431631 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219019705
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erythromycin∽ 98 %, weißes Pulver
  • Es wird in Zellkulturanwendungen mit einer Konzentration von etwa 100 mg/Liter verwendet.
  • Je nach Bakterienstamm wurde Erythromycin in Konzentrationen zwischen 50 und 200 mg/L zur Kontrolle des Bakterienwachstums eingesetzt.
  • Erythromycin-Resistenz kann bei Bakterien induziert werden.
  • Erythromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum, das an die 50S-Ribosomenuntereinheit bindet und die Proteinsynthese hemmt.
  • Es handelt sich um eine antimikrobielle Substanz, die durch das Wachstum bestimmter Stämme von Streptomyces erythreus produziert wird.
  • Es handelt sich um ein Gemisch, das hauptsächlich aus Erythromycin A und geringeren Mengen an Erythromycin B und C besteht.
Chemische Identifikatoren
CAS 114-07-8
Summenformel C37H67NO13
Molekulargewicht (g/mol) 733.94
MDL-Nummer MFCD00084654
InChI-Schlüssel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2,10-dion
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythromycin
Typ Erythromycin
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich ∽98%
Synonym E-mycin, Erycin
Formelmasse 733.95
Reinheit (%) 98%
Güte Not Available