Learn More
Erythromycin A 6,9-Imino-Ether, TRC
Artikelnummer. 30011821
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011821 100 mg 100 Milligramm
30011343 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011821 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE650015100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99290-97-8
Summenformel C37 H66 N2 O12
Molekulargewicht (g/mol) 730.93
Synonym 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one, 10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-, 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one, 10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [3R-(3R*,4R*,5S*,6R*,9R*,10S*,11S*,12R*,13R*,15R*)]-, (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-7,16-dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
IUPAC-Name (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-12-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-ethyl-4,5-dihydroxy-10-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4,6-dimethyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-7,16-dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)C[C@@H](C)\C(=N\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)\O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythromycin A 6,9-Imino Ether
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C37H66N2O12/c1-14-25-37(10,44)29(41)22(6)38-32-18(2)16-36(9,51-32)31(50-34-27(40)24(39(11)12)15-19(3)46-34)20(4)28(21(5)33(43)48-25)49-26-17-35(8,45-13)30(42)23(7)47-26/h18-31,34,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/b38-32-/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Formelmasse 730.4616
Reinheit (%) >95%