missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Erythropoietin/EPO Monoclonal antibody specifically detects Erythropoietin/EPO in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Erythropoietin/EPO |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | EPO/1368 |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa 28-162) of human Erythropoietin/EPO protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01588) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?