missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erythropoietin/EPO Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18269131 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18269131 0.025 mg 25 Mikrogramm
18258070 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18269131

Marke: Novus Biologicals NB110609960.025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Erythropoietin/EPO Polyclonal specifically detects Erythropoietin/EPO in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Erythropoietin/EPO
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:600-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P01588
Gen-Alias EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2
Gensymbole EPO
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified human recombinant EPO.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hypoxia
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2056
Testspezifität EPO
Rekonstitution Reconstitute with 0.5 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.2 mg/ml.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.