Learn More
MedChemExpress Erythropoietin/EPO Protein, Human (CHO)
Artikelnummer. 16429858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16429858 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16429858 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP7164
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Erythropoietin/EPO Protein, Human (CHO) protects the myocardium from ischemia-reperfusion injury and promotes beneficial remodeling.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Menge 10 μg
Versandbedingung Room temperature
Molekulargewicht 36 kDa
Synonym rHuEPO∣ Epoetin∣ EPO