Learn More
Erythropoietin R Rabbit anti-Human, Clone: 16, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18283746 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18283746 100 μg 100 Mikroliter
18241096 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18283746
Marke: Novus Biologicals NBP289615100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Erythropoietin R Monoclonal specifically detects Erythropoietin R in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Erythropoietin R
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 16
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias EPO-R, erythropoietin receptor, MGC138358
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Erythropoietin R protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2057
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG