Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, rein, zertifiziert
Artikelnummer. 10299450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10299450 25 g Glasflasche 25 Gramm
10289033 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299450 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 409450250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.25 €
    51.65 € / 25 Gramm
    Sparen 10.60 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16423-68-0 | C20H6I4Na2O5 | 879.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16423-68-0
Summenformel C20H6I4Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 879.86
MDL-Nummer MFCD00144257
InChI-Schlüssel IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 12961638
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythrosin B
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1.15 to 1.55
Farbstoffgehalt 80% min.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 524 to 527nm
Verpackung Glasflasche
Beilstein 19, II, 258
Merck Index 15, 3749
Farbe Braun bis rot
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Pulver
IUPAC-Name Dinatrium;2',4',5',7'-Tetrajod-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3',6'-Diolat
Formelmasse 879.85
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erythrosin B
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.