Learn More
Erythrosin B, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442247 100 g 100 Gramm
11432247 25 g 25 Gramm
11452247 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14180.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.88 €
    118.65 € / 100 Gramm
    Sparen 28.23 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erythrosin B, C40H14I8Na2O10, CAS-Nummer-16423-68-0, C.I.45430; Tetraiodfluorescein-Natriumsalz, 500 g, 240-046-0, 879,87, H302, GHS H-Erklärung H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken., P264b-P270-P301+P312-P330-P501c, DKRYETBOLGIOK-UHFFFAOYSA-L
Erythrosin B, also called Acid Red 51, is used as a food colorant, in printing inks and as a biological stain in plant anatomy. It finds application as a dental plaque disclosing agent and a sensitizer for orthochromatic photographic films. As a food additive, it is commonly used in sweets like candies, popsicles and in cake-decorating gels. It is an important dye used in the determination of cell viability and used as phosphorescent triplet probe to detect rotational diffusion of membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Erythrosin B, auch Acid Red 51 genannt, wird als Lebensmittelfarbstoff, in Druckfarben und als biologisches Färbemittel in der Pflanzenanatomie verwendet. Es findet Anwendung in Zahnbelag-Tabletten und in der orthochromatischen Sensibilisierung von fotografischen Filmen. Als Lebensmittelzusatzstoff wird es häufig in Süßigkeiten wie Bonbons, Wassereis und in Kuchenverzierungen verwendet. Es ist ein wichtiger Farbstoff, der zur Bestimmung der Zellviabilität verwendet wird und als phosphoreszierende Triplet-Sonde zum Nachweis der Rotationsdiffusion von Membranproteinen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Glycerin und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16423-68-0
MDL-Nummer MFCD00144257
Synonym C.I. 45430; Tetraiodofluorescein sodium salt
PubChem CID 131676154
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythrosin B
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Summenformel C40H14I8Na2O10
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerin and methanol.
Menge 100 g
InChI-Schlüssel DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; 2-(3-Hydroxy-2,4,5,7-Tetraiodo-6-Oxoxanthen-9 -yl)-Benzoesäure; 2-(2,4,5,7-Tetraiodo-3-oxido-6 -Oxoxanthen-9-yl)-Benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 1715.757
Formelmasse 879.87