Learn More
Erythrosin-B-Dinatriumsalz (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30007413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007413 10 g 10 Gramm
17943475 1 g 1 Gramm
17983675 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE65005010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16423-68-0
Summenformel C20 H6 I4 O5 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 879.86
Synonym Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, sodium salt (1:2), Erythrosine B (6CI), Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt (8CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt (9CI), 1427 Red, 1671 Red, 2,4,5,7-Tetraiodofluorescein disodium salt, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Aizen Erythrosine, Aizen Food Red 3, Basovit Red 425E, C.I. 45430, C.I. Acid Red 51, C.I. Food Red 14, Calcocid Erythrosine N, Canacert Erythrosine BS, Ceplac, Cilefa Pink B, Cogilor Red 312.10, D and C Red No. 3, D&C Red No. 3, Dolkwal Erythrosine, E 127, Edicol Supra Erythrosin AS, Edicol Supra Erythrosine A, Erythrosin, Erythrosin B, Erythrosin B sodium salt, Erythrosin BS, Erythrosine, Erythrosine 3, Erythrosine 307046, Erythrosine 36003, Erythrosine 37003, Erythrosine 3B, Erythrosine B-FO, Erythrosine BS, Erythrosine Bluish, Erythrosine E 127, Erythrosine Extra, Erythrosine Extra Conc. A Export, Erythrosine Extra Pure A, Erythrosine I, Erythrosine K-FO, Erythrosine Red 3, Erythrosine TB, Erythrosine TB Extra, Erythrosine extra bluish, Eurocert Erythrosine 311807, FD & C Red No. 3-307020, FD and C Red 3, FD and C Red No. 3, FD&C Red No. 3, FD&C Red No. 3-37003, FDC Red 3, FDC Red 3 dye, Food Color Red 3, Food Dye Red 3, Food Red 14, Food Red 3, Food Red No. 3, Hexacert Red No. 3, Hexacol Erythrosine BS, Japan Food Red No. 3, Japan Red 3, Japan Red No. 3, Maple Erythrosine, Necol Erythrosine, Neelicol Erythrosine, New Pink Bluish Geigy, Red 1799, Red 3, Red No. 3, S 887, Simacid Pink 24107, Synerid, Tetraiodofluorescein sodium salt, Usacert FD & C Red No. 3-310116, Usacert Red No. 3, Water Pink 176575
IUPAC-Name Dinatrium;2',4',5',7'-Tetrajod-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3',6'-Diolat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erythrosine B disodium salt (E127)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 879.6189
Reinheit (%) >95%