Learn More
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF Reinigungslösung
Artikelnummer. 10019520 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
1,32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Packungsgröße:
10 Liter
18.92 Liter
208.19 Liter
4 Stück
5 Stück
55 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) Packungsgröße
10019520 1,32 10 Liter
11409585 4 x 1 gal. 4 Stück
11419585 5 gal. 5 Stück
17104185 5 gal. 18.92 Liter
11429585 55 gal. 55 Stück
17114185 55 gal. 208.19 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10019520 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 097667121
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ES 7X™ -PF Cleaning Solution ist ein phosphatfreies Reinigungsmittel, das speziell für die sichere und effektive Reinigung von Laborinstrumenten und Glaswaren entwickelt wurde.
  • Sicher und effizient
  • Bei jeder Konzentration in Wasser löslich
  • Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
  • Enthält leistungsstarke Reagenzien zur Paillettenbearbeitung
  • Ideal für Zellkulturprodukte und allgemeine Laborartikel
  • Reinigt sowohl Glas- als auch Kunststofflaborartikel
Spezifikation
Produkttyp Phosphatfreie Reinigungslösung
Menge 2 Packungen
Volumen (angloamerikanisch) 1,32
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ES-7X Cleaning Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol