Learn More
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF Reinigungslösung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11409585 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
1,32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Packungsgröße:
10 Liter
18.92 Liter
208.19 Liter
4 Stück
5 Stück
55 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) unitSize
11409585 4 x 1 gal. 4 Stück
10019520 1,32 10 Liter
11419585 5 gal. 5 Stück
17104185 5 gal. 18.92 Liter
11429585 55 gal. 55 Stück
17114185 55 gal. 208.19 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11409585 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 097667194
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ES 7X™ -PF Cleaning Solution ist ein phosphatfreies Reinigungsmittel, das speziell für die sichere und effektive Reinigung von Laborinstrumenten und Glaswaren entwickelt wurde.
  • Umweltverträglich und phosphatfrei.
  • Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten inklusive Reagenzgläsern, Petrischalen, Kolben, Objektträgern, Pathologie-Ausstattung und chirurgischen Instrumenten
  • Es sind verschiedene praktische Packungsgrößen erhältlich
  • Verkauft in konzentrierter Form, damit der Kunde die entsprechende Verdünnung nach Bedarf herstellen kann
  • Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
  • Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
  • pH-neutral, pH-Anpassung bei keiner Konzentrationen notwendig
  • Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
pH 7 bis 8
Aussehen Gelb
Konzentration 7X
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen
Menge 4 Packungen
Volumen (angloamerikanisch) 4 x 1 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ES-7X Cleaning Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol