Learn More
ES/Ca-Modell Standardlösung, WTW™
Artikelnummer. 10099770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10099770 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10099770 Lieferant WTW Lieferanten-Nr. 120200
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standardlösungen für die Kalibrierung enthalten pro 10 Liter 10 g des zu messenden Ions.Durch definierte Verdünnungen dieser Lösungen kann der Anwender einfach seine eigene Kalibrierlösung für den gewünschten Messbereich herstellen.Der Menge von einem Liter Inhalt ermöglicht wirtschaftliche Messungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung 1 Flasche mit 1 l
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 10 g/l
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Mit Wasser mischbar
Menge 1 l