Learn More
Thermo Scientific™ Laborgefriergeräte der ES Serie
Artikelnummer. 16641074 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
98 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16641074 98 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16641074 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 98FAEVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborgefriergeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor und zum Schutz von Routineproben.
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Labor-Tiefkühlgeräten der ES Serie für die allgemeine Lagerung im Labor und zum routinemäßigen Schutz von Proben.
 Features:
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High- and low-temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption
  • Access ports
  • CE marked
Recommended for:
General-purpose lab storage
Ordering Information:
Available in 50Hz regions only; not available in North America or other 60Hz regions.
  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ General Purpose Freezer
Kapazität (angloamerikanisch) 3,5 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 98 L
Temperaturbereich -10°C to -26°C
Kältemittel R600a.
Ausführung der Tür Hinged
Isolierung FCKW-frei, HFCKW-frei
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Untertisch
Regelungsart Digital
Anschlüsse 1, seitliche Durchführung 16 mm
Abtauen Manuell
Außentiefe (metrisch) 65.8 cm
Innentiefe (metrisch) 44 cm
Außenhöhe (metrisch) 85 cm
Innenhöhe (metrisch) 65 cm
Außenbreite (metrisch) 59.9 cm
Innenbreite (metrisch) 42.0 cm
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50Hz
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 41.8 kg
Menge Each