Learn More
Thermo Scientific™ Laborgefriergeräte der ES Serie
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborgefriergeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor und zum Schutz von Routineproben.
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Labor-Tiefkühlgeräten der ES Serie für die allgemeine Lagerung im Labor und zum routinemäßigen Schutz von Proben.
Eigenschaften:
  • Integrierter Regler
  • Digitale Anzeige
  • Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
  • Standard-Türschlösser
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Durchführungen
  • CE-Zeichen
Empfohlen für:
Universal-Lagerung im Labor
Bestellinformationen:
Nur in Regionen mit 50 Hz verfügbar; nicht verfügbar in Nordamerika oder anderen 60 Hz-Regionen.