Learn More
Leica Microsystems MICROSCOPE ES2 WITH OCCULARY 10X 10X
Artikelnummer. 11970858
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
255/181/37 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 11970858
Brand: Leica Microsystems 10447202
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Wartungsfreies, robustes Mikroskop mit hohem Blickpunkt für die Schulumgebung. Das Leica Microsystems™ Designed ES2 Stereomikroskop ist einfach zu bedienen, langlebig und zeichnet sich durch eine hohe optische und Beleuchtungsqualität aus.
  • Zweistufiges Stereomikroskop.
  • Integrierter hoher 10x Augenabstand
  • Okularwinkel von 60 ° für hohen Komfort.
  • Arbeitsabstand: 100 mm.
  • Integriertes Universalnetzteil von 100 bis 240 V.
  • Mit Tragegriff.
  • Fokussteuerung.
  • Integrierte LED-Auflichtbeleuchtung.
  • Integrierte LED-Durchlichtbeleuchtung.
  • Schalter für Auflicht/Durchlicht.
  • Abstand (max.) 100 mm.
Specifications
Vergrößerungsleistung 10X, 30X
Sichtfeld 20
Abmessungen (L x B x H) 255/181/37 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Modell ES2
Eyepiece Binokular, hoher Blickpunkt