Learn More
Esculin-Sesquihydrat, TRC
Artikelnummer. 30384305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384305 100 mg
30371834 50 mg
30374331 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE658958100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66778-17-4
Summenformel 2 C15 H16 O9 . 3 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 734.61
IUPAC-Name 7-Hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on;trihydrat
SMILES O.O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OC[C@H]4O[C@@H](Oc5cc6C=CC(=O)Oc6cc5O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esculin Sesquihydrate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C15H16O9.3H2O/c2*16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;;;/h2*1-4,10,12-17,19-21H,5H2;3*1H2/t2*10-,12-,13+,14-,15-;;;/m11.../s1
Formelmasse 734.191