Learn More
Esculin, TRC
Artikelnummer. 30180353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180353 10 g 10 Gramm
30179765 5 g 5 Gramm
30180075 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE65885010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 531-75-9
Summenformel C15 H16 O9
Molekulargewicht (g/mol) 340.28
Synonym 6-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculin, (-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, 6-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxycoumarin, Aesculin, Crataegin, Enallachrome, Escosyl, Esculetin 6-O-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside, Esculine, Esculoside, Polychrom, Polychrome, Vitamin C2
IUPAC-Name 7-Hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esculin
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Formelmasse 340.0794