Learn More
Notrax ESD-Boden-Erdungskabel
Artikelnummer. 17781908
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
Ringstecker
Steckbuchse
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen unitSize
17781908 Ringstecker 1 Stück
17791908 Steckbuchse 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17781908 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 051SFG0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.10 €
    19.79 € / 1 Stück
    Sparen 3.31 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten.
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Dieses Zubehör verwenden, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • 45-m-Kabel und -Steckverbinder, die eine Matte mit Masse verbinden
  • Einfach zu installieren, einfach an eine Matte zu stecken und die Klemme mit Masse zu verbinden
  • Die flache abgeschrägte Kappe verhindert, dass das Kabel versehentlich von der Matte entfernt wird
  • Widerstand 1 MegaOhm Matte gegen Masse
  • Erhältlich mit Ringstecker oder 10-mm-Buchsenleiste
Spezifikation
Farbe Schwarz
Produkttyp Erdungskabel
Material Draht
Länge (angloamerikanisch) 20 ft.
Länge (metrisch) 4,5 m
Anschlusstypen Ringstecker