missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eseridin, TRC

Artikelnummer. 30411955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30411955 25 mg
30411758 250 mg
30409411 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30411955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT12345025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25573-43-7
Summenformel C15 H21 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 291.35
Synonym 1,2-Oxazino[6,5-b]indol-6-ol, 2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-2,4a,9-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (4aS,9aS)- (9CI), 1,2-Oxazino[6,5-b]indol-6-ol, 2,3,4,4a,9,9a-hexahydro-2,4a,9-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (4aS-cis)-, Geneserine (6CI,7CI,8CI), (-)-Geneserine, Eseridine, Eserine aminoxide, Eserine oxide, NSC 340071, Physostigmine aminoxide
IUPAC-Name [(4aS,9aS)-2,4a,9-Trimethyl-4,9a-dihydro-3H-oxazino[6,5-b]indol-6-yl] N-Methylcarbamat
SMILES CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3ON(C)CC[C@@]3(C)c2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Eseridine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H21N3O3/c1-15-7-8-17(3)21-13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15-/m0/s1
Formelmasse 291.1583
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.