Learn More
Heathrow Scientific eShield™ Stay-Clean-Hüllen, Smartphone
Artikelnummer. 30804785 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch)
30804785 6 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30804785 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. EC3100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.65 €
    14.84 € / 100 Stück
    Sparen 0.81 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie Ihr Gerät, bleiben Sie keimfrei
eShield™ Stay-Clean-Hüllen bieten eine zuverlässige Keimbarriere für Smartphones in nicht sterilen Umgebungen und reduzieren so das Risiko von Kreuzkontaminationen bei gleichzeitiger Erhaltung der vollen Gerätefunktionalität.
  • Zur Verwendung mit Smartphones
  • Reißfester Barriereschutz
  • Verringert Kreuzkontamination
  • Sauberes, klares, FDA-zugelassenes Material
  • Einweg-Lösung, für den Einmalgebrauch
  • Berührungsempfindlich, auch mit doppelten Handschuhen
  • Einfacher, sicherer Selbstklebeverschluss
  • Anpassbar für optimalen Sitz und bessere Touchscreen-Leistung
Vorsicht:
  • Unsteril. Nicht zur Anwendung in einem sterilen Umfeld.
  • Zur Verwendung in Krankenhäusern, Zahnarztpraxen, Notaufnahmen, OSHA-Einrichtungen, medizinischen Einrichtungen, Tierkliniken, Gastronomiebetrieben, Bauunternehmen, Industrieanlagen oder anderen unordentlichen oder kontaminierten Umgebungen.
  • Nicht tauchfähig. Nicht wiederverwenden.
Warnung:
  • Die Abdeckung begrenzt den Luftstrom zum Gerät.
  • Manche Geräte benötigen zur Kühlung einen erheblichen Luftstrom. Vor längerer Nutzung sollte sichergestellt werden, dass das Gerät in der Stay-Clean-Schutzhülle nicht überhitzt.
Spezifikationen:
  • Farbe: Transparent
  • Material: LDPE
  • Menge: Karton mit 100 Stück
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material LDPE
Sterilität Nicht steril
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Produkttyp Maßgefertigte Abdeckung
Länge (metrisch) 15.2 cm
Breite (metrisch) 10.2 cm