Learn More
Thermo Scientific™ ESI-Sonden
Artikelnummer. 17852836 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Interne STD-Sonde, orange
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
17852836 Interne STD-Sonde, orange 0,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17852836 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1301630
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wählen Sie eine Thermo Scientific™ Autosampler-Probensonde, die zu Ihrer Matrix passt und verbessern Sie die Ergebnisse der Elementanalyse bei der Verwendung einer automatisierten Probenzufuhr.
Maßgeschneiderte Zubehörteile für Autosampler sorgen für eine effizientere und zuverlässigere Analyse Ihres Autosampler- und Spurenelementanalysators. Wählen Sie die geeignete ESI-Sonde aus unserem umfangreichen Sortiment an Autosampler-Probensonden.
Wählen Sie eine ESI-Autosampler-Probensonde aus den folgenden Optionen aus: 
Standard-Probensonde
  • 0,5 mm Innendurchmesser – üblicherweise mit ICP-MS-Systemen verwendet
  • 0,8 mm Innendurchmesser – üblicherweise mit ICP-OES-Systemen verwendet
  • 1,0 mm Innendurchmesser – für Sonderanwendungen
Sonden für die Verwendung mit ESI FAST und prepFAST Systemen
  • 0,5 mm Innendurchmesser mit Pumpenschlauch in Schwarz/Schwarz – für den Transport der Trägerlösung
  • 0,5 mm ID mit Pumpenschlauch in Orange/grün – für den Transport des internen Standards
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ESI-Autosampler
Typ Autosampler-Probensonde
Innendurchmesser (metrisch) 0,5 mm
Enthält Interne STD-Sonde, orange