Learn More
ESRRG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16882474 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16882474 150 μL 150 Mikroliter
16892474 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16882474
Marke: Proteintech 140171AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human ESRRG.
Estrogen-related receptor gamma (ERRG, ERR3, NR3B3) is an orphan member of the nuclear hormone receptor superfamily. ERRG acts as a transcription activator in the absence of a bound ligand. It binds specifically to an estrogen response element and activates reporter genes controlled by estrogen response elements. ERRG also induces the expression of PERM1 in the skeletal muscle.
Spezifikation
Antigen ESRRG
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.24 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ESRRG
Gen-Zugriffsnummer P62508, P62509, P62510
Gen-Alias ERR gamma 2, ERR3, ERRG2, ERRgamma, ESRRG, estrogen related receptor gamma, KIAA0832, NR3B3
Gensymbole Esrrg
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ESRRG Fusion Protein Ag5127
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2104, 26381, 360896
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG